Kit de purification de l'ADN génomique
Fournisseur: STEMCELL Technologies
79020
STMC79020EA 1175 EUR InStock
STMC79020
Kit de purification de l'ADN génomique
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Pour la purification de l'ADN génomique à partir de cellules ou de tissus.
Le kit de purification de l'ADN génomique utilise un système membranaire pour purifier rapidement un ADN génomique de haute qualité qui convient aux applications en aval telles que l'électrophorèse sur gel d'agarose, la digestion par enzyme de restriction et l'analyse par PCR. L'ADN génomique peut être purifié à partir de cellules en seulement 20 minutes. En utilisant une microcentrifugeuse, il est possible de traiter jusqu'à 20 mg de tissu (queue de souris ou tissu animal) ou entre 1×10⁴ et 5×10⁶ cellules par purification. NOTE : La purification de l'ADN génomique à partir de tissus nécessite une digestion d'une nuit avec une solution de protéinase K (référence catalogue STMC79016) avant la purification.
Attention: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité