Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥99%

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentaphenyl-1,3-cyclopentadiene, Cyclopenta-1,3-diene-1,2,3,4,5-pentaylpentabenzene, Pentaphenylcyclopentadiene

06-1296-1G
STRE06-1296-1GEA 92 EUR InStock
STRE06-1296-1G
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥99%
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene
Metallocenes, Derivatives & Cp Precursors


Formule: C₃₅H₂₆
MW: 446,59 g/mol
Point de fusion: 254…256 °C
Numéro MDL: MFCD00012263
Numéro CAS: 2519-10-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité