Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium ≥99% (99.9%-Al)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
13-5000-1G
STRE13-5000-1GEA 44 EUR InStock
STRE13-5000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium ≥99% (99.9%-Al)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₃₃H₅₇AlO₆
Point d'ébullition: >400 °C/ 150 °C (0.01 mmHg) (dec./ subl.)
Point de fusion: 255…258 °C
Numéro MDL: MFCD00058918
Numéro CAS: 14319-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité