Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bromide ≥95% (CYPHOS® IL 102)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
15-6378
STRE15-6378EA 108 EUR InStock
STRE15-6378
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bromide ≥95% (CYPHOS® IL 102)
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium bromide
CYPHOS IL, Ionic Liquids, Phosphine
Formule: C₃₂H₆₈BrP
Densité: 0,952
Numéro MDL: MFCD04117697
Numéro CAS: 654057-97-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité