Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥93% (CYPHOS® IL 101)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
15-6382
STRE15-6382EA 64 EUR InStock
STRE15-6382
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride ≥93% (CYPHOS® IL 101)
Trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
CYPHOS IL, Ionic Liquids, Phosphine
Formule: C₃₂H₆₈ClP
Densité: 0,894
Numéro MDL: MFCD04112746
Numéro CAS: 258864-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité