Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
44-6040
STRE44-6040EA 238 EUR InStock
STRE44-6040
Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Dichlorobis(3-(diphenylphosphino)propylamine)ruthenium(II)
Formule: C₃₀H₃₆Cl₂N₂P₂Ru
Numéro MDL: MFCD15144861
Numéro CAS: 911128-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité