Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
45-0380-5G
STRE45-0380-5GEA 4612 EUR InStock
STRE45-0380-5G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Numéro MDL: MFCD00012415
Numéro CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité