Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
45-0820-250MG
STRE45-0820-250MGEA 318 EUR InStock
STRE45-0820-250MG
Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Hexadecacarbonylhexarhodium
Metal Carbonyls
Formule: C₁₆O₁₆Rh₆
Densité: 2,87
Numéro MDL: MFCD00011206
Numéro CAS: 28407-51-4
EINECS: 249-009-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité