Palladium (II) acétate ≥99% (99.95+%-Pd)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Synonyms: Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
46-1781-5G
STRE46-1781-5GEA 549 EUR InStock
STRE46-1781-5G
Palladium (II) acétate ≥99% (99.95+%-Pd)
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité