Palladium 5% sur barium sulfate catalyseur d'hydrogénation, réduit
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
46-1989-10G
STRE46-1989-10GEA 174 EUR InStock
STRE46-1989-10G
Palladium 5% sur barium sulfate catalyseur d'hydrogénation, réduit
Palladium
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité