Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
46-2150-5G
STRE46-2150-5GEA 0 EUR InStock
STRE46-2150-5G
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) ≥99% (99.9+%-Pd)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité