Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutylétain dichlorure ≥95%

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger

50-1130-50G
STRE50-1130-50GEA 36 EUR InStock
STRE50-1130-50G
Dibutylétain dichlorure ≥95%
Dibutylétain dichlorure


Formule: C₈H₁₈Cl₂Sn
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.36
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000518
Numéro CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
ONU: 3146
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité