Trifluoromethanesulfonate de baryum ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
56-8100-5G
STRE56-8100-5GEA 62 EUR InStock
STRE56-8100-5G
Trifluoromethanesulfonate de baryum ≥99%
Trifluoromethanesulfonate de baryum
Metal Triflate
Formule: C₂BaF₆O₆S₂
Point de fusion: Dec.
Numéro MDL: MFCD00143644
Numéro CAS: 2794-60-7
EINECS: 220-526-6
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité