Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
65-8000-1G
STRE65-8000-1GEA 58 EUR InStock
STRE65-8000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₃₃H₅₇O₆Tb
Point d'ébullition: 275 °C (dec.)
Point de fusion: 155…156 °C
Numéro MDL: MFCD00064752
Numéro CAS: 15492-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité