Tungstènehexacarbonyl ≥99% (<0.3%-Mo)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
74-2200-25G
STRE74-2200-25GEA 395 EUR InStock
STRE74-2200-25G
Tungstènehexacarbonyl ≥99% (<0.3%-Mo)
Tungstènehexacarbonyl
Metal Carbonyls, Volatile Metal Carbonyls for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formule: C₆O₆W
Point d'ébullition: 451.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…170 °C (dec.)
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011462
Numéro CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité