Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium, anhydre ≥98%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
Synonyms: Magnesium bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnesium, Magnesiumacetylacetonate, Magnesium 2,4-pentanedionate
93-1280-25G
STRE93-1280-25GEA 174 EUR InStock
STRE93-1280-25G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium, anhydre ≥98%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')magnésium
Formule: C₁₀H₁₄MgO₄
MW: 222,52 g/mol
Point de fusion: Dec.
Numéro MDL: MFCD00013497
Numéro CAS: 14024-56-7
EINECS: 237-857-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité