Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de cuivre ≥98%

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention

93-2907-50G
STRE93-2907-50GEA 44 EUR InStock
STRE93-2907-50G
Bromure de cuivre ≥98%
Bromure de cuivre


Formule: BrCu
MW: 143,45 g/mol
Point d'ébullition: 1345 °C
Point de fusion: 492 °C
Densité: 4.98
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010969
Numéro CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité