Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cuivre ≥99.5%, en poudre

Danger

93-2999-100G
STRE93-2999-100G
Cuivre ≥99.5%, en poudre
Cuivre


Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2567 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité