Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III) ≥99.99%, PURATREM

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention

93-3130-25G
STRE93-3130-25GEA 252 EUR InStock
STRE93-3130-25G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III) ≥99.99%, PURATREM
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III)
Metal Beta-diketonates, Volatile Precursors for CVD


Formule: C₁₅H₂₁GaO₆
Point d'ébullition: 140 °C (10 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 192…194 °CC >280 °C (dec.)
Densité: 1.42
Numéro MDL: MFCD00013492
Numéro CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité