Gallium (III) chlorure, anhydre ≥99.999%, granuleux, PURATREM
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
93-3140.0025
STRE93-3140.0025EA 128 EUR InStock
STRE93-3140.0025
Gallium (III) chlorure, anhydre ≥99.999%, granuleux, PURATREM
Gallium (III) chlorure
Formule: Cl₃Ga
Point d'ébullition: 201.3 °C
Point de fusion: 77.9 °C
Densité: 2.47
Numéro MDL: MFCD00011018
Numéro CAS: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité