Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (base Y)

Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
Synonyms: Yttrium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O') hydrate, Yttrium (III) 2,4-pentanedionate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydrate

93-3901-100G
STRE93-3901-100GEA 467 EUR InStock
STRE93-3901-100G
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté ≥99.9% (base Y)
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydraté


Formule: C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O
MW: 404,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013509
Numéro CAS: 207801-29-4
EINECS: 239-607-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité