Argent (I) acétate ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
93-4701-50G
STRE93-4701-50GEA 204 EUR InStock
STRE93-4701-50G
Argent (I) acétate ≥99%
Argent (I) acétate
Formule: C₂H₃AgO₂
Point de fusion: Dec.
Densité: 3.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012446
Numéro CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
Merck Index: 12,08648
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité