Tétrapropylétain ≥97%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Attention
93-5053-1G
STRE93-5053-1GEA 37 EUR InStock
STRE93-5053-1G
Tétrapropylétain ≥97%
Tétrapropylétain
Formule: C₁₂H₂₈Sn
Point d'ébullition: 222 °C
Densité: 1.1065 (20°)
Numéro MDL: MFCD00015196
Numéro CAS: 2176-98-9
EINECS: 218-536-0
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité