Chlorure de fentine ≥95%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
93-5060-50G
STRE93-5060-50GEA 44 EUR InStock
STRE93-5060-50G
Chlorure de fentine ≥95%
Chlorure de fentine
Formule: C₁₈H₁₅ClSn
Point d'ébullition: 249 °C (13.5 mmHg)
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >150 °C
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
EINECS: 211-358-4
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité