Trinitrate de gadolinium hexahydraté ≥99.9% (base Gd)
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
93-6417.0100
STRE93-6417.0100EA 143 EUR InStock
STRE93-6417.0100
Trinitrate de gadolinium hexahydraté ≥99.9% (base Gd)
Trinitrate de gadolinium hexahydraté
Formule: GdN₃O₉·6H₂O
Point de fusion: 91.5…92 °C
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149728
Numéro CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité