Freezer/Mill® CG-400 Cryogenic Grinder
Fournisseur: Cole Parmer
04577-92
STUA04577-92EA 0 EUR InStock
STUA04577-92
Freezer/Mill® CG-400 Cryogenic Grinder
Broyeurs
Large cryogenic grinder that accommodates up to 100 g of samples. It has one dual-purpose chamber that precools and grinds samples.
  • Intuitive color LCD touch screen controller
  • Magnetic grinding mechanism; no mechanical moving parts
  • Designed for vigorous horizontal milling
  • Continuous cooling with liquid nitrogen sample vial immersion
  • Three years warranty
The Freezer/Mill is a unique grinding machine that uses uses liquid nitrogen to embrittle unconventional materials (that are difficult to grind
at room temperature) and pulverizes them to a powder formMore Product Information
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CG-400 Freezer/Mill, high-capacity cryogenic grinder, 230 VAC, 50 Hz 1 STUA04577-92
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité