L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cole-Parmer® ST-200 Portable Analogue Stirrer
Fournisseur: Cole Parmer
04801-05 04801-73
STUA04801-05EA 704 EUR InStock
STUA04801-05 STUA04801-73
Cole-Parmer® ST-200 Portable Analogue Stirrer
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Battery operated, ideal for use almost anywhere.
  • Tough, compact and lightweight
  • Variable speed up to 1300 min⁻¹
This rugged, compact unit is ideal for use inside incubators, glove boxes or in the field. The stirrer is housed in a chemically resistant ABS plastic case and can be powered by batteries or on mains power system. Operating indicator will dim when batteries run low.
Information de livraison: Supplied with 4 alkaline D batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité