Blocs interchangeables en aluminium pour bains sec Stuart, SHT1/12, x p: 12,5x47 mm, Puits par bloc: 20, Pour: Tubes 12 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Blocs interchangeables en aluminium pour bains sec Stuart, SHT1/12, x p: 12,5x47 mm, Puits par bloc: 20, Pour: Tubes 12 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Blocs interchangeables en aluminium pour bains à sec Stuart, SHT1/12, Ø x p: 12,5x47 mm, Puits par bloc: 20, Pour: Tubes Ø 12 mm 1 * 1 Pce STUA36610-45 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou