Blocs interchangeables en aluminium pour bains sec Stuart, SHT1/16, x p: 16,6x47 mm, Puits par bloc: 12, Pour: Tubes 16 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Blocs interchangeables en aluminium pour bains sec Stuart, SHT1/16, x p: 16,6x47 mm, Puits par bloc: 12, Pour: Tubes 16 mm 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Blocs interchangeables en aluminium pour bains à sec Stuart, SHT1/16, Ø x p: 16,6x47 mm, Puits par bloc: 12, Pour: Tubes Ø 16 mm 1 * 1 Pce STUA36610-49 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou