Cole-Parmer® WA-200 Wrist-Action Shaker
Fournisseur: Cole Parmer
51900-02
STUA51900-02
Cole-Parmer® WA-200 Wrist-Action Shaker
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Eliminate wrist strain.
  • Vigorous mixing action simulates hand shaking
  • Ideal for extractions
  • Accepts up to 500 ml flasks
The variable speed shaker features two side arms with adjustable clamps capable of holding eight flasks or bottles up to 500 ml capacity. Use for prolonged continuous shaking or set the built-in analog timer from 10 to 60 minutes and unit automatically turns off when done. Electronic feedback controller ensures a constant speed, irrespective of load.
Information de livraison: Includes two side arms, eight clamps, allen key, and power cord with European plug.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité