Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in 5% nitric acid (de Bi) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
05719-100ML
SUPL05719-100MLEA 128 EUR InStock
SUPL05719-100ML
Bismuth standard solution, 1,000 mg/l Bi in 5% nitric acid (de Bi) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de bismuth
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité