Magnésium silicate pour la chromatographie
Fournisseur: Merck
20281
SUPL20281EA 227 EUR InStock
SUPL20281
Magnésium silicate pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&vid=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité