Silver Standard Solution, for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
39361-250ML
SUPL39361-250MLEA 58.9 EUR InStock
SUPL39361-250ML
Silver Standard Solution, for AAS, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
This silver standard solution prepared with high quality silver metal in 2% HNO3.
Certifications: ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34. Traceable to NIST, SRM.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité