Étalon de référence Organique, Chloroforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
40021
SUPL40021EA 50.4 EUR InStock
SUPL40021
Étalon de référence Organique, Chloroforme 5.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Étalons Étalons organiques
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54044e0b838ffd5c25acd57002654c908ebb7b8e&vid=54044e0b838ffd5c25acd57002654c908ebb7b8e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité