TraceCERT®, Supelco® Chromate Standard for IC, CRM
Fournisseur: Merck
40121-100ML
SUPL40121-100MLEA 59 EUR InStock
SUPL40121-100ML
TraceCERT®, Supelco® Chromate Standard for IC, CRM
Étalons Étalons anioniques Standards de chromate(VI)
Single component solution suitable as ion chromatography standard.
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034 (ISO Guide 34).
Collapse All
Désignation Concentration Matrice Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Chromate standard 1000 mg/l H₂O 100 mL SUPL40121-100ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité