Plomb 1000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Fournisseur: Merck
41318-100ML-F
SUPL41318-100ML-FEA 125 EUR InStock
SUPL41318-100ML-F
Plomb 1000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb(NO₃)₂) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards de plomb
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité