TraceCERT®, Supelco® Bromide Standard for Ion Chromatography (IC)
Fournisseur: Merck
43147-100ML
SUPL43147-100MLEA 62.2 EUR InStock
SUPL43147-100ML
TraceCERT®, Supelco® Bromide Standard for Ion Chromatography (IC)
Étalons Étalons anioniques Standards de bromure
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034 (ISO Guide 34). This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST or BAM.
Collapse All
Désignation Concentration Matrice Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bromide 1000 mg/L H₂O 100 mL SUPL43147-100ML
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité