Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl HPLC Columns

Fournisseur: Merck
Supelco® BIOshell™
577430-UEA 1070 EUR InStock
577430-U 577431-U 577432-U 577433-U 577422-U 577421-U 577420-U 577451-U 577450-U 577440-U 577438-U 577426-U 577439-U 577425-U 577424-U 577423-U 577419-U 577434-U 577429-U 577435-U 577428-U 577436-U 577437-U 577427-U
Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design.

  • Larges pore diameter for unrestricted access of proteins and other large molecules
  • Fused-Core®particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core
  • High column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0,5 µm thin porous shell
  • Small overall particle size of 2,7 µm
  • Compatible for UHPLC, HPLC and mass spectrometer (MS)

The densely bonded, extensively endcapped diphenylmethyl bonded phase of BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.

Target analytes include: monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.

Certifications: Column test certificate available inside the box.

Informations sur les accessoires: This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité