Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C18 Fused-Core® HPLC Columns

Fournisseur: Merck
BIOshell™
581380-UEA 1090 EUR InStock
581380-U 582710-U 581382-U 581360-U 581381-U 581361-U 581362-U 581383-U 581349-U 581366-U 581348-U 581367-U 582709-U 582708-U 582703-U 582713-U 582701-U 582707-U 582706-U 582705-U 582704-U 582715-U
Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C18 Fused-Core® HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
BIOshell™ IgG 1000 Å C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design.

  • Larges pore diameter for unrestricted access of proteins and other large molecules
  • Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core
  • High column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0,5 µm thin porous shell
  • Small overall particle size of 2,7 µm
  • Compatible for UHPLC, HPLC and mass spectrometer (MS)
  • Minimal to no LC-MS bleed

The sterically protected C18 bonded phase of BIOshell™ IgG 1000 Å C18 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.

Certifications: Column test certificate available inside the box.

Informations sur les accessoires: This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité