Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60135-250ML
SUPL60135-250MLEA 49.4 EUR InStock
SUPL60135-250ML
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c5fadab77938903748de01081f452837fdff738&vid=294a60d21de1a5994ae6d94d5fc36f450ad8808d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité