Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénophtalate ≥99.5% pour titrage acide-base, Supelco®

Fournisseur: Merck

60357-50G
SUPL60357-50GEA 251 EUR InStock
SUPL60357-50G
Potassium hydrogénophtalate ≥99.5% pour titrage acide-base, Supelco®
Potassium hydrogénophtalate
Certifications: Certified reference material for titrimetry, certified by BAM, according to ISO 17025.


Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité