Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C4 Fused-Core® HPLC Columns

Fournisseur: Merck
BIOshell™
63334-UEA 643 EUR InStock
63334-U 63311-U 63291-U 581384-U 581385-U 63306-U 63329-U 63328-U 63307-U 63308-U 63325-U 63324-U 63327-U 63322-U 63281-U 63340-U 63282-U 63283-U 63284-U 63289-U 63288-U 63339-U 63337-U 63314-U 63338-U 63313-U 63335-U 63336-U 63315-U
Supelco® BIOshell™ IgG 1000 Å C4 Fused-Core® HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design.

  • Larges pore diameter for unrestricted access of proteins and other large molecules
  • Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core
  • High column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0,5 µm thin porous shell
  • Minimal to no LC-MS bleed
  • Small overall particle size of 2,7 µm
  • Compatible for UHPLC, HPLC and mass spectrometer (MS)

The densely bonded, extensively endapped dimethylbutyl stationary phase of BIOShell™ IgG 1000 Å C4 provides a stable, reversed pase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.

Certifications: Column test certificate available inside the box.

Informations sur les accessoires: This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité