Sodium chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
71387-25G
SUPL71387-25GEA 202 EUR InStock
SUPL71387-25G
Sodium chlorure, Supelco®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité