di-Sodium oxalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
71804-25G
SUPL71804-25GEA 163 EUR InStock
SUPL71804-25G
di-Sodium oxalate, Supelco®
di-Sodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
Point de fusion: 250…270 °C
Densité: 2.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012465
Numéro CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité