Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99.0% (par GC), en pastilles convient à l'électrophorèse, pour la biologie moléculaire sans poussière, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate

74255-250G
SUPL74255-250GEA 60.3 EUR InStock
SUPL74255-250G
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99.0% (par GC), en pastilles convient à l'électrophorèse, pour la biologie moléculaire sans poussière, Supelco®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)


Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
Merck Index: 14,08636
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..