Alcometer fuel cell breathalyser
Fournisseur: SURESCREEN
ALCOM
SUREALCOMEA 286 EUR InStock
SUREALCOM
Alcometer fuel cell breathalyser
Éthylotests électroniques
The Alcometer is a fuel cell breathalyser offering reliable, accurate results using the gold standard in breath alcohol testing.
  • High accuracy and long life
  • Flow sensor to indicate donor is using the device correctly
  • Backlit displays for use at night
  • Increased testing speed
  • Warning lights for positive results
  • 6 months/500 uses between calibrations
Results in BrAC.
Information de livraison: Kit comes with 3 mouthpieces, battery and a heavy duty case.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité