Alcometer, recalibration
Fournisseur: SURESCREEN
AMCAL
SUREAMCALEA 149 EUR InStock
SUREAMCAL
Alcometer, recalibration
Tests pour le dépistage de drogue
After 500 uses the alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. It is returned to manufacturer for this service, and turn around is five working days from receipt.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité