Hair analysis set
Fournisseur: SURESCREEN
HA
SUREHAEA 0 EUR InStock
SUREHA
Hair analysis set
Tests pour le dépistage de drogue
Hair is a medium designed to analyse drug abuse over a period of three months. As the hair grows it records all the drugs that are in the body. Hair is easy to collect and cannot be altered.
  • Standard hair test checks for the presence
  • Amphetamines
  • Cannabis (THC)
  • Cocaine
  • Methamphetamines
  • Opiates
  • PCP
Standard hair test checks for the presence of: Amphetamines; Cannabis (THC); Cocaine; Methamphetamines; Opiates; PCP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité