Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SV30084.01
SV30084.01EA 19.2 EUR InStock
SV30084.01
Bleu trypan 0,4% dans un tampon phosphate salin
Bleu trypan
Trypan Blue solution, 0,4%, is routinely used as a cell stain to assess cell viability using the dye exclusion test.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité