Surgical blade, No. 3, stitch cutter
Fournisseur: SWANN-MORTON
0326
SWAN0326EA 84.1 EUR InStock
SWAN0326
Surgical blade, No. 3, stitch cutter
Bistouris et pièces détachées Lames de bistouri
The stainless steel No. 3 or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No. 3 surgical handle.
  • Convenient and cost effective
  • Sterile
Enables a more aseptic techinique by operating further away from the actual wound which also allows better visibility.
Fits handles 3 Graduated, 3L, 5B, 7, 9, B3 and B3L.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité